アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder or crystals
色
white to light yellow
mp
151 °C
溶解性
ethanol: 25-26 mg/mL, clear, colorless
抗生物質活性スペクトル
neoplastics
作用機序
enzyme | inhibits
オーガナイザー
Daiichi-Sankyo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@]12[C@H](CCC=C1C=C[C@H](C)[C@@H]2CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)OC(=O)[C@@H](C)CC
InChI
1S/C23H34O5/c1-4-14(2)23(26)28-20-7-5-6-16-9-8-15(3)19(22(16)20)11-10-18-12-17(24)13-21(25)27-18/h6,8-9,14-15,17-20,22,24H,4-5,7,10-13H2,1-3H3/t14-,15-,17+,18+,19-,20-,22-/m0/s1
InChI Key
AJLFOPYRIVGYMJ-INTXDZFKSA-N
遺伝子情報
human ... HMGCL(3155) , HMGCR(3156)
rat ... Hmgcr(25675)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 慢性リンパ性白血病(CLL)細胞に対する影響を細胞毒性アッセイにより解析するため
- K-Rasをトランスフェクトしたヒト胚性腎(HEK)細胞に対するプレニル化阻害剤の影響を解析するため
- ヒト乳癌細胞および膠芽腫に対する抗癌作用をin vitroで検討するためのスタチン剤として
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M2537-BULK:
M2537-5MG-PW:
M2537-5MG:
M2537-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Cholesterol synthesis regulation by dietary levels, LDL receptors control lipid-rich LDL particle transport in cells.
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research