アッセイ
≥90% (HPLC)
形状
film
lyophilized
不純物
<10% dimer
色
colorless
mp
99.5-100 °C
溶解性
DMSO: >20 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)C(F)(F)F.COC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)c1ccc(NC[C@@H](N)CS)cc1-c2cccc3ccccc23
InChI
1S/C27H33N3O3S.C2HF3O2/c1-17(2)13-25(27(32)33-3)30-26(31)23-12-11-20(29-15-19(28)16-34)14-24(23)22-10-6-8-18-7-4-5-9-21(18)22;3-2(4,5)1(6)7/h4-12,14,17,19,25,29,34H,13,15-16,28H2,1-3H3,(H,30,31);(H,6,7)/t19-,25+;/m1./s1
InChI Key
WALKWJPZELDSKT-UFABNHQSSA-N
遺伝子情報
human ... PGGT1B(5229)
アプリケーション
- GGTI 298に加えてスタチンの抗癌作用を検討するため
- ヒト内皮における細胞外シグナル調節キナーゼ5 (ERK5)のスタチン媒介性活性化に対するFTI-277の併用効果を検討するため
- 乳癌幹細胞(CSC)集団に対するタンパク質ゲラニルゲラニル化(GG)阻害の影響を評価するため
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
G5169-5MG:
G5169-VAR:
G5169-1MG:
G5169-BULK-PW:
G5169-.25MG:
G5169-BULK:
G5169-IP:
G5169-.25MG-PW:
G5169-1MG-PW:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.