安全性情報
SML1186
Sigma-Aldrich
GGTI-286 dihydrochloride
≥90% (HPLC)
別名:
(R)-N-[[5-[(2-Amino-3-mercaptopropyl)amino][1,1′-biphenyl]-2-yl]carbonyl]-L-lLeucine methyl ester dihydrochloride, GGTI 286 dihydrochloride, N-[[5-[[(2R)-2-Amino-3-mercaptopropyl]amino][1,1′-biphenyl]-2-yl]carbonyl]-L-leucine methyl ester dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H31N3O3S · 2HCl
CAS番号:
分子量:
502.50
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥90% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
white to light brown
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
生物化学的/生理学的作用
GGTI-286 is a cell permeable, potent and selective inhibitor of geranylgeranyltransferase I (GGTase I) that selectively disrupts oncogenic K-Ras4B. New study shows that GGTI-286 reduces nuclear localization of β-catenin.
その他情報
Air sensitive; dessicant.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1186-25MG:
SML1186-25MG-PW:
SML1186-BULK-PW:
SML1186-5MG-PW:
SML1186-5MG:
SML1186-VAR:
SML1186-BULK:
試験成績書(COA)