アッセイ
≥98% (iodometric)
屈折率
n20/D 1.572-1.574
n20/D 1.573 (lit.)
bp
120 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.239 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
thiol
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCC(S)CS
InChI
1S/C3H8OS2/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI Key
WQABCVAJNWAXTE-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
233.6 °F - closed cup
引火点(℃)
112 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
64046-BULK:
64046-10ML:
64046-6X10ML:
64046-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック