Merck
M4667
Sigma-Aldrich
(±)-メバロノラクトン
~97% (titration)
別名:
(±)-β-ヒドロキシ-β-メチル-δ-バレロラクトン, (±)-3-ヒドロキシ-3-メチル δ-バレロラクトン, DL-メバロラクトン, DL-メバロン酸ラクトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10O3
CAS番号:
分子量:
130.14
Beilstein:
80960
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
~97% (titration)
品質水準
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1(O)CCOC(=O)C1
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3
InChI Key
JYVXNLLUYHCIIH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メバロノラクトンのアルカリ加水分解によりメバロン酸が得られます。メバロン酸は、ファルネシルピロリン酸およびゲラニルゲラニルピロリン酸の前駆物質です。これらのピロリン酸はタンパク質のプレニル化に必要です。
アプリケーション
(±)-メバロノラクトンは下記に使用されます。
  • Ras GTPase および Rho GTPase のプレニル化へのスタチンの影響の研究
  • Listeria monocytogenesにおけるイソプレノイド生合成経路の解析
  • HUVEC(HGF 誘発性ヒト臍帯静脈内皮細胞)の増殖および移動へのスタチンの影響の研究
その他情報
液状の場合もあります!
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M4667-250MG:
M4667-VAR:
M4667-10G:
M4667-1G:
M4667-5G:
M4667-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The effects of different types of statins on proliferation and migration of HGF-induced Human Umbilical Vein Endothelial Cells (HUVECs).
Burgazli KM
European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 17, 2874-2883 (2013)
Coenzyme Q 10 production in recombinant Escherichia coli strains engineered with a heterologous decaprenyl diphosphate synthase gene and foreign mevalonate pathway.
Zahiri HS
Metabolic engineering, 8, 406-416 (2006)
Analysis of the isoprenoid biosynthesis pathways in Listeria monocytogenes reveals a role for the alternative 2-C-methyl-D-erythritol 4-phosphate pathway in murine infection.
Begley M
Infection and Immunity, 76, 5392-5401 (2008)
Jenna Waldron et al.
Annals of clinical biochemistry, 48(Pt 3), 223-232 (2011-03-01)
Mevalonic acid (MVA) is synthesized at an early and rate-limiting step in the biosynthesis of cholesterol by the enzyme hydroxymethylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA) reductase, and is a useful measure of statin efficacy or treatment. A liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)
Russell P Swift et al.
PLoS pathogens, 16(2), e1008316-e1008316 (2020-02-15)
Malaria parasites rely on a plastid organelle for survival during the blood stages of infection. However, the entire organelle is dispensable as long as the isoprenoid precursor, isopentenyl pyrophosphate (IPP), is supplemented in the culture medium. We engineered parasites to
資料
Cholesterol biosynthesis starts in the hepatic endoplasmic reticulum with acetyl-CoA, yielding 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA via HMG-CoA synthase.