Merck
43987
Supelco
(S)-Mevalonic acid lithium salt
analytical standard
別名:
Lithium (S)-3,5-dihydroxy-3-methyl-pentanoate, Lithium (S)-3,5-dihydroxy-3-methyl-valerate, S-MVA-Li
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O4 · xLi+
CAS番号:
分子量:
148.16 (free acid basis)
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
アッセイ
≥97.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C6H12O4/c1-6(10,2-3-7)4-5(8)9/h7,10H,2-4H2,1H3,(H,8,9)/t6-/m0/s1
InChI Key
KJTLQQUUPVSXIM-LURJTMIESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
Metabolite of the mevalonate pathway, which plays a key role in the biosynthesis of sterols, dolichol, heme and ubiquinone. Of interest for research in the disease areas oncology, autoimmune diseases, artherosclerosis and Alzheimer disease, as well as for inherited deficiencies of mevalonate kinase.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
43987-VAR:
43987-10MG:
43987-50MG:
43987-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)