SML1175
ロミデプシン
≥98% (HPLC), powder, histone deacetylase inhibitor
別名:
FK228, FR901228, L-バリン、N-((3S,4E)-3-ヒドロキシ-7-メルカプト-1-オキソ-4-ヘプテニル)-D-バリル-D-システイニル-(2Z)-2-アミノ-2-ブテノキシル- , (4-1)-ラクトン, 環状(1-2)-ジスルフィド, シクロ[(2Z)-2-アミノ-2-ブテノイル-L-バリル-(3S,4E)-3-ヒドロキシ-7-メルカプト-4-ヘプテノイル-D-バリル-D-システイニル]環状(35)-ジスルフィド, デプシペプチド
About This Item
おすすめの製品
product name
ロミデプシン, ≥98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 25 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(N/C(C(N[C@@H](C(C)C)C(O[C@@]1([H])CC2=O)=O)=O)=C\C)[C@@H](CSSCC/C=C/1)NC([C@H](N2)C(C)C)=O
InChI
1S/C24H36N4O6S2/c1-6-16-21(30)28-20(14(4)5)24(33)34-15-9-7-8-10-35-36-12-17(22(31)25-16)26-23(32)19(13(2)3)27-18(29)11-15/h6-7,9,13-15,17,19-20H,8,10-12H2,1-5H3,(H,25,31)(H,26,32)(H,27,29)(H,28,30)/b9-7+,16-6-/t15-,17-,19-,20+/m1/s1
InChI Key
OHRURASPPZQGQM-GCCNXGTGSA-N
遺伝子情報
human ... HDAC1(3065) , HDAC10(83933) , HDAC11(79885) , HDAC2(3066) , HDAC3(8841) , HDAC4(9759) , HDAC5(10014) , HDAC6(10013) , HDAC7(51564) , HDAC8(55869) , HDAC9(9734)
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1175-VAR:
SML1175-1MG:
SML1175-BULK:
試験成績書(COA)