Merck
38956
Supelco
シンバスタチン
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H38O5
CAS番号:
分子量:
418.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
光学活性
[α]/D +275±25°, c = 1 in acetonitrile
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.5% water
mp
127-132 °C (lit.)
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@]12[C@H](C[C@@H](C)C=C1C=C[C@H](C)[C@@H]2CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)OC(=O)C(C)(C)CC
InChI
1S/C25H38O5/c1-6-25(4,5)24(28)30-21-12-15(2)11-17-8-7-16(3)20(23(17)21)10-9-19-13-18(26)14-22(27)29-19/h7-8,11,15-16,18-21,23,26H,6,9-10,12-14H2,1-5H3/t15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1
InChI Key
RYMZZMVNJRMUDD-HGQWONQESA-N
遺伝子情報
human ... HMGCR(3156)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
生物化学的/生理学的作用
シンバスタチンは、コレステロ-ル合成の初期段階であるHMG-CoAからメバロン酸への変換を触媒するHMG-CoAレダクタ-ゼの特異的インヒビタ-です。低密度リポタンパク質およびトリグリセリドの濃度を低下させるとともに高密度リポタンパク質濃度を上昇させることから、高コレステロ-ル血症の治療に用いられています。シンバスタチンはラクトン体であり、in vivoで容易にβ-ヒドロキシ酸へと加水分解されますが、EtOH中NaOH処理により使用前に活性化することができます。ロバスタチン (製品番号M2147)の合成アナログです。シンバスタチンはアテロ-ム性動脈硬化の予防や治療に臨床使用されているほか、他のスタチンとともにコレステロ-ルレベルを低下させる以外の細胞作用の解明や、他の多くの病態における潜在的な役割の検討も分子レベルで進められています。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
38956-10MG:
38956-VAR:
38956-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jennifer G Robinson et al.
JAMA, 311(18), 1870-1882 (2014-05-16)
In phase 2 studies, evolocumab, a fully human monoclonal antibody to PCSK9, reduced LDL-C levels in patients receiving statin therapy. To evaluate the efficacy and tolerability of evolocumab when used in combination with a moderate- vs high-intensity statin. Phase 3
Laura Marin et al.
Expert opinion on drug delivery, 8(9), 1205-1220 (2011-05-28)
Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is a severe disease that leads to a non-reversible obstruction of the small airways. The prevalence of this disease is rapidly increasing in developed countries, and in 2020 it has been predicted that this disease
A Marot et al.
Acta clinica Belgica, 66(2), 134-136 (2011-06-03)
Myopathy, including rhabdomyolysis, is a well-known, albeit rare complication of statin therapy. Predisposing factors include comorbidities and the concomitant use of cytochrome P-450 (CYP) 3A4 inhibitors. We report a case of severe simvastatin-induced rhabdomyolysis triggered by the addition of amiodarone
L B Ramsey et al.
Clinical pharmacology and therapeutics, 96(4), 423-428 (2014-06-12)
Simvastatin is among the most commonly used prescription medications for cholesterol reduction. A single coding single-nucleotide polymorphism, rs4149056T>C, in SLCO1B1 increases systemic exposure to simvastatin and the risk of muscle toxicity. We summarize evidence from the literature supporting this association
Gerard J Criner et al.
The New England journal of medicine, 370(23), 2201-2210 (2014-05-20)
Retrospective studies have shown that statins decrease the rate and severity of exacerbations, the rate of hospitalization, and mortality in chronic obstructive pulmonary disease (COPD). We prospectively studied the efficacy of simvastatin in preventing exacerbations in a large, multicenter, randomized