certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 739
traceable to Ph. Eur. S0650000
traceable to USP 1612700
APIファミリー
simvastatin
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
127-132 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
[H][C@]12[C@H](C[C@@H](C)C=C1C=C[C@H](C)[C@@H]2CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)OC(=O)C(C)(C)CC
InChI
1S/C25H38O5/c1-6-25(4,5)24(28)30-21-12-15(2)11-17-8-7-16(3)20(23(17)21)10-9-19-13-18(26)14-22(27)29-19/h7-8,11,15-16,18-21,23,26H,6,9-10,12-14H2,1-5H3/t15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1
InChI Key
RYMZZMVNJRMUDD-HGQWONQESA-N
遺伝子情報
human ... HMGCR(3156)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Simvastatin is a hypolipidemic drug, which lowers plasma cholesterol by inhibiting 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-coenzyme A (HMG-CoA) reductase. It is widely used in the treatment of hypercholesterolemia.
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1438-1G-PW:
PHR1438-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック