Merck
1612700
USP
シンバスタチン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H38O5
CAS番号:
分子量:
418.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
simvastatin
メーカー/製品名
USP
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
127-132 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[H][C@]12[C@H](C[C@@H](C)C=C1C=C[C@H](C)[C@@H]2CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)OC(=O)C(C)(C)CC
InChI
1S/C25H38O5/c1-6-25(4,5)24(28)30-21-12-15(2)11-17-8-7-16(3)20(23(17)21)10-9-19-13-18(26)14-22(27)29-19/h7-8,11,15-16,18-21,23,26H,6,9-10,12-14H2,1-5H3/t15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1
InChI Key
RYMZZMVNJRMUDD-HGQWONQESA-N
遺伝子情報
human ... HMGCR(3156)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Simvastatin USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Simvastatin Tablets
生物化学的/生理学的作用
シンバスタチンは、コレステロ-ル合成の初期段階であるHMG-CoAからメバロン酸への変換を触媒するHMG-CoAレダクタ-ゼの特異的インヒビタ-です。低密度リポタンパク質およびトリグリセリドの濃度を低下させるとともに高密度リポタンパク質濃度を上昇させることから、高コレステロ-ル血症の治療に用いられています。シンバスタチンはラクトン体であり、in vivoで容易にβ-ヒドロキシ酸へと加水分解されますが、EtOH中NaOH処理により使用前に活性化することができます。ロバスタチン (製品番号M2147)の合成アナログです。シンバスタチンはアテロ-ム性動脈硬化の予防や治療に臨床使用されているほか、他のスタチンとともにコレステロ-ルレベルを低下させる以外の細胞作用の解明や、他の多くの病態における潜在的な役割の検討も分子レベルで進められています。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1612700-200MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Peter J Kirkpatrick et al.
The Lancet. Neurology, 13(7), 666-675 (2014-05-20)
The benefit of statins in patients with acute aneurysmal subarachnoid haemorrhage is unclear. We aimed to determine whether simvastatin 40 mg could improve the long-term outcome in patients with this disorder. In this international, multicentre, randomised, double-blind trial, we enrolled
Joost Besseling et al.
JAMA, 313(10), 1029-1036 (2015-03-11)
Familial hypercholesterolemia is characterized by impaired uptake of cholesterol in peripheral tissues, including the liver and the pancreas. In contrast, statins increase the cellular cholesterol uptake and are associated with increased risk for type 2 diabetes mellitus. We hypothesize that
Anders M Greve et al.
Stroke, 45(7), 1939-1946 (2014-06-07)
There are limited data on risk stratification of stroke in aortic stenosis. This study examined predictors of stroke in aortic stenosis, the prognostic implications of stroke, and how aortic valve replacement (AVR) with or without concomitant coronary artery bypass grafting
Mark Screen et al.
The American journal of pathology, 184(8), 2322-2332 (2014-06-08)
Myotonic dystrophy type 2 (DM2) is a multisystemic disorder caused by a (CCTG)n repeat expansion in intron 1 of CNBP. Transcription of the repeats causes a toxic RNA gain of function involving their accumulation in ribonuclear foci. This leads to
Laura Marin et al.
Expert opinion on drug delivery, 8(9), 1205-1220 (2011-05-28)
Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is a severe disease that leads to a non-reversible obstruction of the small airways. The prevalence of this disease is rapidly increasing in developed countries, and in 2020 it has been predicted that this disease