APIファミリー
cinnamic acid
包装
pkg of 10 mg
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N(CC(O)c2ccc(cc2)OC)C(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C18H19NO3/c1-22-16-10-8-15(9-11-16)17(20)13-19-18(21)12-7-14-5-3-2-4-6-14/h2-12,17,20H,13H2,1H3,(H,19,21)/b12-7+
InChI Key
QRFDENJATPJOKG-KPKJPENVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アプリケーション
Egeline USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
- Bael Tree Fruit
- Bael Tree Fruit Dry Extract
- Bael Tree Fruit Powder
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1234260-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)