Merck
PHL89792
[6]-ショウガオール
phyproof® Reference Substance
別名:
1-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)-4-デセン-3-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H24O3
CAS番号:
分子量:
276.37
Beilstein:
2056098
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCC\C=C\C(=O)CCc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C17H24O3/c1-3-4-5-6-7-8-15(18)11-9-14-10-12-16(19)17(13-14)20-2/h7-8,10,12-13,19H,3-6,9,11H2,1-2H3/b8-7+
InChI Key
OQWKEEOHDMUXEO-BQYQJAHWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: zingiber
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89792-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)