Merck
50866
Supelco
[6]-ジンゲロール
analytical standard
別名:
3-デカノン, 5-ヒドロキシ-1-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)-, (5S)-, 5-ヒドロキシ-1-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)-3-デカノン, 6-ジンゲロール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H26O4
CAS番号:
分子量:
294.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥94.0% (HPLC)
シェルフライフ
expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCC[C@H](O)CC(=O)CCc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C17H26O4/c1-3-4-5-6-14(18)12-15(19)9-7-13-8-10-16(20)17(11-13)21-2/h8,10-11,14,18,20H,3-7,9,12H2,1-2H3/t14-/m0/s1
InChI Key
NLDDIKRKFXEWBK-AWEZNQCLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
[6]-ジンゲロールは、抗炎症、抗腫瘍および抗酸化特性を有することが知られている、ショウガの根茎に見られる活性刺激性成分の天然の植物フェノールであり、したがって潜在的な癌治療の候補となりえます。
アプリケーション
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
生物化学的/生理学的作用
ショウガ(Zingiber officinale)の中にある、抗酸化活性を持つ生物活性化合物で、抗炎症剤および抗がん剤として作用します。 [6]-ジンゲロールは、マクロファージによる炎症性サイトカインの放出を下方制御します。[6]-ジンゲロールは、フォルボールエステルで刺激したマウスの皮膚で、p38 MAPキナーゼとNF-κBの活性化をブロッキングすることにより、COX-2の発現を阻害することが分かっています。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: zingiber
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
50866-10MG:
50866-BULK:
50866-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
USP
USP
1291504
Powdered ginger
8-Shogaol phyproof® Reference Substance
PHL83910
8-Shogaol
[8]-ジンゲロール phyproof® Reference Substance
PHL89202
[8]-ジンゲロール
[10]-ジンゲロール phyproof® Reference Substance
PHL89203
[10]-ジンゲロール
10-Shogaol phyproof® Reference Substance
PHL83911
10-Shogaol
Pellitorine ≥97% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2503
Pellitorine
[6]-Gingerol, a pungent ingredient of ginger, inhibits angiogenesis in vitro and in vivo
Kim C-E, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 335, 300-308 (2005)
[6]-Gingerol inhibits metastasis of MDA-MB-231 human breast cancer cells
Lee SH, et al.
The Journal of Nutritional Biochemistry, 19, 313-319 (2008)
Induction of apoptosis in HL-60 cells by pungent vanilloids,[6]-gingerol and [6]-paradol
Lee Y and Surh J-Y
Cancer Letters, 134, 163-168 (1998)
Zhenhao Li et al.
Journal of chromatography. A, 1376, 126-142 (2014-12-30)
In comparison with monotherapy in western medicine, traditional Chinese medicine (TCM) advocates combinational therapy for treating diseases and TCM formula is a representative for this approach. Despite of extensive clinical applications of TCM formulae, knowledge about their pharmacological activities, mechanisms
Ganapathy Saravanan et al.
Journal of the science of food and agriculture, 94(14), 2972-2977 (2014-03-13)
Obesity represents a rapidly growing threat to the health of populations and diet intervention has been proposed as one of the strategies for weight loss. Ginger and its constituents have been used for their anti-flatulent, expectorant and appetising properties and