345868
[6]-Gingerol, Zingiber officinale
An antitumor, apoptosis-inducing compound of the ginger family that blocks EGF-induced cell transformation by inhibiting the activation of Activator Protein-1 (AP-1).
別名:
[6]-Gingerol, Zingiber officinale, 1-(4ʹ-Hydroxy-3ʹ-methoxyphenyl)-5-hydroxy-3-decanone
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
oil
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
pale yellow
溶解性
DMSO: 5 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
O(C)c1c(cc(cc1)CCC(=O)CC(O)CCCCC)O
InChI
1S/C17H26O4/c1-3-4-5-6-14(18)12-15(19)9-7-13-8-10-17(21-2)16(20)11-13/h8,10-11,14,18,20H,3-7,9,12H2,1-2H3
InChI Key
LPRPIMHDDACJHT-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Activator Protein-1 (AP-1)
包装
警告
再構成
その他情報
Antipenko, A.Y., et al. 1999. J. Pharmacol. Exp. Ther.290, 227.
Park, K.K.,et al. 1998. Cancer Lett.129, 139.
Kobayashi, M., et al. 1987. Biochim. Biophys. Acta903, 96.
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
345868-5MG:
345868-MG:
試験成績書(COA)