Merck
PHL89201
[6]-ジンゲロール
phyproof® Reference Substance
別名:
3-デカノン, 5-ヒドロキシ-1-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)-, (5S)-, 5-ヒドロキシ-1-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)-3-デカノン, 6-ジンゲロール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H26O4
CAS番号:
分子量:
294.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCC[C@H](O)CC(=O)CCc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C17H26O4/c1-3-4-5-6-14(18)12-15(19)9-7-13-8-10-16(20)17(11-13)21-2/h8,10-11,14,18,20H,3-7,9,12H2,1-2H3/t14-/m0/s1
InChI Key
NLDDIKRKFXEWBK-AWEZNQCLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
ショウガ(Zingiber officinale)の中にある、抗酸化活性を持つ生物活性化合物で、抗炎症剤および抗がん剤として作用します。 [6]-ジンゲロールは、マクロファージによる炎症性サイトカインの放出を下方制御します。[6]-ジンゲロールは、フォルボールエステルで刺激したマウスの皮膚で、p38 MAPキナーゼとNF-κBの活性化をブロッキングすることにより、COX-2の発現を阻害することが分かっています。
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: zingiber
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89201-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
ピペリン analytical standard
Supelco
75047
ピペリン
ピペリン ≥97%
Sigma-Aldrich
P49007
ピペリン