Merck
P49007
Sigma-Aldrich
ピペリン
≥97%
別名:
(E,E)-5-(3,4-メチレンジオキシフェニル)-2,4-ペンタジエノイルピペリジド, 1-ピぺロイルピペリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H19NO3
CAS番号:
分子量:
285.34
Beilstein:
90741
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97%
形状
crystalline
powder, crystals or chunks
solid
mp
131-135 °C (lit.)
SMILES記法
O=C(\C=C\C=C\c1ccc2OCOc2c1)N3CCCCC3
InChI
1S/C17H19NO3/c19-17(18-10-4-1-5-11-18)7-3-2-6-14-8-9-15-16(12-14)21-13-20-15/h2-3,6-9,12H,1,4-5,10-11,13H2/b6-2+,7-3+
InChI Key
MXXWOMGUGJBKIW-YPCIICBESA-N
遺伝子情報
human ... CYP3A4(1576)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤です。
  • 二量体アミドアルカロイド
  • 抗リューシュマニア活性のために用いるピペロイルアミノ酸抱合体
  • TRPV1活性を有するピペリン由来アミド
  • S. aureusのNorA排出ポンプインヒビターであるピペリン類縁体
  • 抗菌性および抗増殖性を持つクルクミンの生物活性抱合体
  • 抗トリパノソーマ薬として用いるピペリン誘導体
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P49007-5G:
P49007-25G:
P49007-VAR:
P49007-1G:
P49007-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jiu-Wang Yu et al.
Molecular diversity, 25(1), 233-248 (2020-03-05)
Piperine is the main active component of Piper longum L., which is also the main component of anti-sciatica Mongolian medicine Naru Sanwei pill. It has many pharmacological activities such as anti-inflammatory and immune regulation. This paper aims to preliminarily explore
V. R. S. Rao, et al.,
Tetrahedron, 67, 1885-1892 (2011)
Welisson da Silva Ferreira et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(6), 2984-2991 (2008-01-30)
We herein describe the synthesis and characterization of nine new 1,3,4-thiadiazolium-2-phenylamine chlorides derived from natural piperine. We evaluate their toxic effects against the different evolutive forms of Trypanosoma cruzi, and the host cell (murine macrophages). The results obtained show that
Janine Zaugg et al.
Journal of natural products, 73(2), 185-191 (2010-01-21)
A plant extract library was screened for GABA(A) receptor activity making use of a two-microelectrode voltage clamp assay on Xenopus laevis oocytes. An ethyl acetate extract of black pepper fruits [Piper nigrum L. (Piperaceae) 100 microg/mL] potentiated GABA-induced chloride currents
Shiv K Dubey et al.
European journal of medicinal chemistry, 43(9), 1837-1846 (2008-01-19)
The monoesters of curcumin, a symmetric diphenol with valine and glycine have been prepared by a novel solid phase synthesis and its diesters with valine, glutamic acid and demethylenated piperic acid have been prepared by solution phase method. The assessment