主要文書
8.21036
Sigma-Aldrich
Piperine
for synthesis
別名:
Piperine, 1-Piperoylpiperidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H19NO3
CAS番号:
分子量:
285.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
202-348-0
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
有効性
514 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
127-130 °C
溶解性
0.04 g/L
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N3(CCCCC3)C(=O)\C=C\C=C\c1cc2c(cc1)OCO2
InChI
1S/C17H19NO3/c19-17(18-10-4-1-5-11-18)7-3-2-6-14-8-9-15-16(12-14)21-13-20-15/h2-3,6-9,12H,1,4-5,10-11,13H2/b6-2+,7-3+
InChI Key
MXXWOMGUGJBKIW-YPCIICBESA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 128 °C
Melting range (upper value): ≤ 131 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2