アッセイ
≥97.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
131-135 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(\C=C\C=C\c1ccc2OCOc2c1)N3CCCCC3
InChI
1S/C17H19NO3/c19-17(18-10-4-1-5-11-18)7-3-2-6-14-8-9-15-16(12-14)21-13-20-15/h2-3,6-9,12H,1,4-5,10-11,13H2/b6-2+,7-3+
InChI Key
MXXWOMGUGJBKIW-YPCIICBESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Human plasma using high-performance liquid chromatography coupled to electrospray ionization tandem mass spectrometry (HPLC-ESI-MS/MS).
- Piper nigrum extract using reversed phase high pressure liquid chromatographic method with UV detection (RP-HPLC-UV).
- Food products using high-performance liquid chromatography with diode array detection (HPLC-DAD).
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
75047-BULK:
75047-VAR:
75047-50MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック