Merck
SMB00543
Sigma-Aldrich
Piperolein A
≥90% (LC/MS-UV)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H25NO3
CAS番号:
分子量:
315.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥90% (LC/MS-UV)
フォーム
solid
溶解性
DMSO: 1 mg/mL
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(N1CCCCC1)CCCC/C=C/C2=CC(OCO3)=C3C=C2
InChI
1S/C19H25NO3/c21-19(20-12-6-3-7-13-20)9-5-2-1-4-8-16-10-11-17-18(14-16)23-15-22-17/h4,8,10-11,14H,1-3,5-7,9,12-13,15H2/b8-4+
InChI Key
MIWPBXQTBYPJEF-XBXARRHUSA-N
詳細
植物由来の天然産物
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)