Merck
PHL10014
6-Paradol
phyproof® Reference Substance
別名:
6-Paradol, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-decanone, Paradol, [6]-Gingerone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H26O3
CAS番号:
分子量:
278.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
pharmaceutical
保管温度
−20°C
SMILES記法
O(C)c1c(ccc(c1)CCC(=O)CCCCCCC)O
InChI
1S/C17H26O3/c1-3-4-5-6-7-8-15(18)11-9-14-10-12-16(19)17(13-14)20-2/h10,12-13,19H,3-9,11H2,1-2H3
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)