certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0001417
traceable to USP 1642879
APIファミリー
tadalafil
形状
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C22H19N3O4/c1-24-10-19(26)25-16(22(24)27)9-14-13-4-2-3-5-15(13)23-20(14)21(25)12-6-7-17-18(8-12)29-11-28-17/h2-8,16,21,23H,9-11H2,1H3/t16-,21-/m1/s1
InChI Key
WOXKDUGGOYFFRN-IIBYNOLFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
品質管理に適用される医薬品の二次標準物質であり、医薬品の研究室および製造業者に、社内ワーキングスタンダードの調製に便利で費用対効果の高い代替物を提供します。
タダラフィルは、環状アデノシン一リン酸および環状グアノシン一リン酸の加水分解を阻止するV型ホスホジエステラーゼ阻害剤です。
アプリケーション
- 医薬品サンプル中のタダラフィルの、ホウ素ドープダイヤモンド電極(BDDE)を用いた方形波ボルタンメトリー(SWV)定量
- 医薬品サンプル中のタダラフィルの検出に用いる、多層および垂直配向カーボンナノチューブ(voMWCNT)ベースの電気化学的センサーの開発
- 医薬品調製物中のシルデナフィル、タダラフィルおよびバルデナフィルの、高温ガスクロマトグラフィー/質量分析(HTGC/MS)法による同時定量
- バルクおよび医薬品剤形のダポキセチン塩酸塩およびタダラフィルの複合分析に用いる、分光光度法の開発および検証
- 併用医薬品調製物のタムスロシン塩酸塩およびタダラフィルの、医薬品規制調和国際会議(ICH)ガイドラインに準拠した分光光度定量
アナリシスノート
脚注
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1810-500MG:
PHR1810-500MG-PW:
この製品を見ている人はこちらもチェック