Merck
SML3033
Sigma-Aldrich
シルデナフィル クエン酸塩
≥98% (HPLC), powder, cGMP specific PDE5 inhibitor
別名:
1-[[3-(4,7-ジヒドロ-1-メチル-7-オキソ-3-プロピル-1H-ピラゾロ[4,3-d]ピリミジン-5-イル)-4-エトキシフェニル]スルホニル]-4-メチルピペラジン クエン酸塩, 5-[2-エトキシ-5-(4-メチルピペラジン-1-イル)スルホニルフェニル]-1-メチル-3-プロピル-4H-ピラゾロ[5,4-e]ピリミジン-7-オン クエン酸塩, UK-92,480, レバティオ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H30N6O4S ·C6H8O7
CAS番号:
分子量:
666.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
製品名
シルデナフィル クエン酸塩, ≥98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
SMILES記法
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CCN(C)CC4
InChI
1S/C22H30N6O4S.C6H8O7/c1-5-7-17-19-20(27(4)25-17)22(29)24-21(23-19)16-14-15(8-9-18(16)32-6-2)33(30,31)28-12-10-26(3)11-13-28;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h8-9,14H,5-7,10-13H2,1-4H3,(H,23,24,29);13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI Key
DEIYFTQMQPDXOT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
シルデナフィルは、cGMP特異的ホスホジエステラーゼ5型(PDE5)に対する強力かつ選択的なインヒビターです。シルデナフィルは勃起不全や肺高血圧症の治療に使用されています。NOがグアニル酸シクラーゼを活性化すると、cGMP量が上昇して平滑筋弛緩が起こります。シルデナフィルは、cGMPの分解に関与するPDE5を阻害することにより、このNOの効果を増強します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3033-BULK:
SML3033-50MG:
SML3033-VAR:
SML3033-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Discover critical characteristics to consider when working with enzyme inhibitors, such as cell permeability, the prozone effect, and Lipinski’s rule of 5.