Merck
50053
Sigma-Aldrich
グリシジルトリメチルアンモニウムクロリド
technical, ≥90% (calc. based on dry substance, AT)
別名:
(2,3-エポキシプロピル)トリメチルアンモニウムクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14ClNO
CAS番号:
分子量:
151.63
Beilstein:
3914931
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical
品質水準
アッセイ
≥90% (calc. based on dry substance, AT)
不純物
2-4% chlorohydrin
20-25% water
密度
1.13 g/mL at 20 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Cl-].C[N+](C)(C)CC1CO1
InChI
1S/C6H14NO.ClH/c1-7(2,3)4-6-5-8-6;/h6H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
PUVAFTRIIUSGLK-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
グリシジルトリメチルアンモニウムクロリド (GTMAC) は、デンプン修飾に一般に用いられるカチオン化剤です。
アプリケーション
グリシジルトリメチルアンモニウムクロリドは、キトサンとの反応によって、水溶性キトサン誘導体の N-(2-ヒドロキシプロピル)-3-トリメチルアンモニウムキトサンクロリド (HTCC)を合成するための誘導体化剤として使用されます。HTCCは、良好な抗菌性及び光学的透明性を示す銀ナノ粒子のナノコンポジット薄膜を形成することができます。カチオン性デンプンもまた、GTMACによるデンプンの誘導体化によって調製されます。
注意
保管中の加水分解(20°Cで約3.5%/月)
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 2
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
338.0 °F - closed cup
引火点(℃)
170 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
50053-50ML:
50053-BULK:
50053-2L:
50053-VAR:
50053-250ML:
50053-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhao-Xiang Peng et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 55(2), 860-866 (2010-12-08)
Our previous study (Z. X. Peng et al., Carbohydr. Polym. 81:275-283, 2010) demonstrated that water-soluble quaternary ammonium salts, which are produced by the reaction of chitosan with glycidyl trimethylammonium chloride, provide chitosan derivatives with enhanced antibacterial ability. Because biofilm formation
Xinlu Wang et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 7, 360-360 (2020-01-11)
Wound immersion in seawater with high salt, high sodium, and a high abundance of pathogenic bacteria, especially gram-negative bacteria, can cause serious infections and difficulties in wound repair. The present study aimed to prepare a composite hydrogel composed of hyaluronic
Wioletta Błaszczak et al.
Foods (Basel, Switzerland), 9(5) (2020-05-28)
Light microscopy (LM) is commonly used in the study of biological materials to determine the morphology of cells and tissues. The potential of this technique for studying the structure of food products is also recognized but less known. Especially rare
Wai Yan Cheah et al.
International journal of biological macromolecules, 126, 569-577 (2018-12-26)
The electrospinning PAN nanofiber membrane (P-CN) was hydrolysed to convert carboxylic groups as reaction sites and covalently graft chitosan molecule. The chitosan derivatives with quaternary ammonium groups exerted greater efficiency against bacteria as compared to pure chitosan. Hence, the chitosan
Le Thi Tuyet Nhung et al.
Polymers, 12(11) (2020-11-21)
An efficient and effective process for the production of high-performance anion exchange membranes (AEMs) is necessary for the commercial application of fuel cells. Therefore, in this study, quaternized poly vinylbenzyl chloride (QVBC) and polysulfone were composited with glycidyltrimethylammonium-chloride-quaternized chitosan (QCS)