安全性情報
L7914
Sigma-Aldrich
リポタンパク質, 低密度 ヒト血漿由来
≥95% (SDS-PAGE), solution
別名:
β-リポタンパク質, LDL, 低密度リポタンパク質
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
由来生物
human plasma
品質水準
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
フォーム
solution
UniProtアクセッション番号
官能基
ester
phospholipid
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ヒト血漿由来の低密度リポタンパク質は、下記の用途で使用されています:
  • コレステロールを含まないRPMI 培地の添加剤として
  • 脂質過酸化を測定するための緩衝液の成分として
  • 肝臓マクロファージの刺激
  • 平衡透析によりパゾパニブ非結合画分(fu%)を測定するための血漿タンパク質として
生物化学的/生理学的作用
LDLとHDLは、血漿中の食事性コレステロールと内在性コレステロールの両方を輸送します。LDLはコレステロールとコレステリルエステルの主要なトランスポーターであり、血漿中の総リポタンパク質の半分以上を占めています。LDLは、受容体介在性エンドサイトーシスによって肝臓などの組織で吸収されます。LDL受容体の細胞質ドメインは、被覆ピット(膜の受容体リッチ領域)の形成を促進します。受容体のリガンド結合ドメインがLDLのapo B100を認識すると、クラスリン被覆小胞が形成されます。ATP依存性プロトンポンプの作用によって小胞内のpHが低下すると、受容体からLDLが解離します。Clathrin被覆が失われると、小胞はリソゾームと融合し、ペプチドとコレステリルエステルが酵素的に加水分解されます。LDL受容体は、細胞膜にリサイクルされます。インスリン、トリヨードチロニン、デキサメタゾンは、LDL受容体が介在する取り込みの調節に関与することが示されています。
注意
リポタンパク質溶液の凍結は、構造的又は組成的変化を起こすことがあります。
物性
低密度リポタンパク質は、VLDLおよびIDL(26 nm)(MW約350万)よりも小さく、高密度(約1.04)です。LDLのタンパク質成分はアポリポタンパク質B100です。LDLは、20~22%のタンパク質、10~15%のトリグリセリド、20~28%のリン脂質、37~48%のコレステリルエステル、8~10%のコレステロールからなります。
物理的形状
0.01% EDTAを含有するpH 7.4の150 mM NaCl溶液
その他情報
リポタンパク質の機能と脂質輸送に関する詳細な情報については、 www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorerをご覧ください。
免責事項
研究専用。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L 1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわちエンドユーザー)は、公衆衛生法Article L 1245-5-1 IIの記載に従い、フランス研究省から輸入許可を得る必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
L7914-VAR:
L7914-BULK:
L7914-5MG:
L7914-5MG-PW:
L7914-5MG-LBL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Shu-Ping Hui et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 403(7), 1831-1840 (2012-03-01)
1-Palmitoyl-2-linoleoylphosphatidylcholine monohydroperoxide (PC 16:0/18:2-OOH) and 1-stearoyl-2-linoleoylphosphatidylcholine monohydroperoxide (PC 18:0/18:2-OOH) were measured by liquid chromatography/mass spectrometry (LC/MS) using nonendogenous 1-palmitoyl-2-heptadecenoylphosphatidylcholine monohydroperoxide as an internal standard. The calibration curves for synthetic PC 16:0/18:2-OOH and PC 18:0/18:2-OOH, which were obtained by direct injection
S P Zhao et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 203(2-3), 109-117 (1991-12-16)
After 15 weeks of simvastatin therapy (20 mg/day), low density lipoprotein particle size in sera of 16 patients with type IIb hyperlipoproteinemia increased significantly from 233 +/- 5.0 A to 237 +/- 7.0 A (P less than 0.05), analyzed by
L L Rudel et al.
The Biochemical journal, 139(1), 89-95 (1974-04-01)
1. A simple method for isolation of individual human plasma lipoprotein classes is presented. In this technique, lipoproteins are removed from plasma at d1.225 by ultracentrifugation, after which they are separated and purified by agarose-column chromatography. 2. Three major classes
Leanne Satchell et al.
Biochemistry, 51(18), 3767-3775 (2012-04-13)
Low-density lipoprotein (LDL) has recently been shown to be oxidized by iron within the lysosomes of macrophages, and this is a novel potential mechanism for LDL oxidation in atherosclerosis. Our aim was to characterize the chemical and physical changes induced
Determination of unbound fraction of pazopanib in vitro and in cancer patients reveals albumin as the main binding site
Imbs DC, et al.
Investigational New Drugs, 34(1), 41-48 (2016)
資料
Lipoproteins package cholesterol for transport in plasma, essential for lipid transport and cellular function in the body.