詳細
cationic
品質水準
製品種目
BioXtra
アッセイ
~99%
フォーム
crystals
分子量
308.34 g/mol
不純物
<0.001% Phosphorus (P)
<0.1% Insoluble matter
強熱残分
<0.1%
mp
246 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
sulfate (SO42-): <0.05%
微量陽イオン
Al: <0.0005%
Ca: <0.0005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.002%
K: <0.005%
Mg: <0.0005%
NH4+: <0.1%
Na: <0.005%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
SMILES記法
[Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C15H34N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
XJWSAJYUBXQQDR-UHFFFAOYSA-M
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
D5047-BULK:
D5047-5G:
D5047-25G:
D5047-100G:
D5047-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック