由来生物
human plasma
品質水準
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
17.38 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... APOA2(336)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
水溶液中では、会合定数 5× 104 M-1で二量体を形成します。この二量体化により、αらせん含量が約35%増加します。
アプリケーション
Apo A-IIは、高密度リポタンパク質(HDL)のタンパク部分の約20%を占めています。
生物化学的/生理学的作用
Apo A-Iとは異なり、apo A-IIはlecithin-cholesterol acyltransferase(LCAT)を活性化する性質を有していません。そのうえ、apo A-IによるLCATの活性化がapo A-IIによって阻害されることが明らかになっています。
物理的形状
10 mM炭酸水素アンモニウム溶液
免責事項
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
A0972-1MG:
A0972-1MG-PW:
A0972-VAR:
A0972-.5MG:
A0972-BULK:
A0972-.5MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Effect of disulfide cleavage on the molecular weight of one of the major polypeptides of human serum high density lipoprotein.
FEBS letters, 18(2), 305-307 (1971-11-01)
The Journal of biological chemistry, 280(9), 7793-7799 (2005-01-06)
The scavenger receptor class B type I (SR-BI) has recently been shown to interact with hepatitis C virus (HCV) envelope glycoprotein E2, suggesting that it might be involved at some step of HCV entry into host cells. However, due to
資料
Lipoproteins package cholesterol for transport in plasma, essential for lipid transport and cellular function in the body.