安全性情報
A5353
Sigma-Aldrich
アポリポプロテイン B ヒト血漿由来
≥95%, lyophilized powder
別名:
apoB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
由来生物
human plasma
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
lyophilized powder
溶解性
soluble (Material is soluble in water)
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... APOB(338)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • ERLIN1 の一般的な p.Ile291Val 変異体は TM6SF2 機能を強化し、MASLD に対する保護と関連しています。: この研究では、ERLIN1 の変異体と TM6SF2 機能の強化におけるその役割を調査し、ヒト血漿のアポリポタンパク質 B が代謝関連肝疾患(MASLD)保護の理解にどのように貢献するかを強調しています(Rendel et al., 2024)。
  • 冠状動脈性心疾患のリスクを伴う血中脂質、リポタンパク質、アポリポタンパク質: 人種的に多様な集団を対象とした前向き研究。: この前向き研究では、多様な集団における血中脂質、リポタンパク質、アポリポタンパク質 B と冠状動脈性心疾患のリスクとの関係を評価し、心血管リスク評価に関する重要な洞察を提供します(Deng et al., 2024)。
  • Vk*MYC 骨髄腫のゲノムランドスケープは、マウスとヒトの間で共通の形質転換経路を浮き彫りにしています。: この論文の研究では、ヒト血漿のアポリポタンパク質 B を使用して、このプロセスに関与する分子メカニズムを理解し、マウスとヒトの間で骨髄腫の形質転換の共通経路を特定しています(Maura et al., 2024)。
生物化学的/生理学的作用
Apo-Bレベルと冠疾患のリスクとの間には相関関係があります。Apo-Bはヒト血漿中で2つの同型化合物(Apo-B48とApo-B100)として存在します。Apo-B100はLDL受容体の重要な生理的リガンドです。Apo-B100は4563個のアミノ酸を含む大型単量体蛋白です(MW 515 kDa)。Apo-B100はVLDLの組み立てに必須の蛋白であり、肝臓で合成されます。多くのアポリポ蛋白とは異なり、Apo-B100はリポ蛋白粒子間での入れ替えを行わず、Apo-A、E、C除去後はIDLとLDLに存在します。Apo-B48はカイロミクロンとその残余に存在します。Apo-B48は食物脂質の腸管吸収のために必須の物質です。
Apo-B48は小腸で合成されます。Apo-B48はApo-B100のN-末端領域のほぼ半分によって構成され、腸内の(肝臓には存在しません)停止コドンによる転写後mRNA編集の結果として生成します。正常な血漿内でのApo-B濃度は90 mg/dl 程度です。
物理的形状
10 mMデオキシコ-ル酸ナトリウム、0.05 M炭酸ナトリウムおよび0.05 M塩化ナトリウムを含有するpH 10.0のバッファ-からの凍結乾燥品
調製ノート
デオキシコ-ル酸ナトリウムで脱脂
免責事項
研究用途に限ります。輸出入を含む科学目的の使用を意図するとき、この製品はフランスで規制されています(公衆衛生法典L第1211-1条2)。購入者(すなわち最終使用者)は、フランス研究省から公衆衛生法典L第1245-5-1 II.の輸入許可を取得する必要があります。本製品を発注することで、あなたは適切な輸入許可を取得したことを確認します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A5353-.5MG:
A5353-BULK:
A5353-.5MG-PW:
A5353-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Moon Kyung Choe et al.
Pharmaceuticals (Basel, Switzerland), 14(4) (2021-05-01)
Obesity is associated with autoimmunity, a phenomenon considered as harmful. Here we show that obese mice and humans produce IgG-type autoantibodies that specifically recognize apolipoprotein B-100 (ApoB100), its native epitope p210, and the synthetic p210 mimotope pB1. By contrast, antibodies
資料
Lipoproteins package cholesterol for transport in plasma, essential for lipid transport and cellular function in the body.