Merck
P5654
Sigma-Aldrich
ピロキシカム
≥98% (TLC)
別名:
4-ヒドロキシ-2-メチル-3-(ピリド-2-イル-カルバモイル)-2H-1,2-ベンゾチアジン1,1-ジオキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H13N3O4S
CAS番号:
分子量:
331.35
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN1C(C(=O)Nc2ccccn2)=C(O)c3ccccc3S1(=O)=O
InChI
1S/C15H13N3O4S/c1-18-13(15(20)17-12-8-4-5-9-16-12)14(19)10-6-2-3-7-11(10)23(18,21)22/h2-9,19H,1H3,(H,16,17,20)
InChI Key
QYSPLQLAKJAUJT-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ピロキシカムは、以下の用途に使用されています:
  • マウスにおける大腸炎の誘発に
  • インターロイキン-10(IL-10)ノックアウトマウスにおける腸管損傷に対する感受性を増加させるための非ステロイド性抗炎症剤として
  • 化学保護剤として、およびマウス小腸における腫瘍増殖に対する作用を検討するための陽性対照として
生物化学的/生理学的作用
ピロキシカムは、非ステロイド性抗炎症剤(NSAID)です。鎮痛性を有し、リウマチ性疾患に対する治療効果があります。
シクロオキシゲナーゼインヒビターです。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Gastrointestinal tract
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P5654-10G:
P5654-BULK:
P5654-VAR:
P5654-1G:
P5654-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
Clonixin ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0530
Clonixin
Meloxicam A cell-permeable, non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) of the oxicam family which preferentially inhibits the inducible isoform of COX-2 (IC₅₀ = 4.7 µM) relative to COX-1 (IC₅₀ = 36.6 µM).
Sigma-Aldrich
444800
Meloxicam
Lornoxicam ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0338
Lornoxicam
vibrant-m
Y0001080
メロキシカム
ジフルニサル analytical standard
Supelco
D3281
ジフルニサル
Jiawei Guo et al.
Cell reports. Medicine, 4(1), 100881-100881 (2023-01-06)
Systematic bone loss is commonly complicated with inflammatory bowel diseases (IBDs) with unclear pathogenesis and uncertain treatment. In experimental colitis mouse models established by dextran sulfate sodium and IL-10 knockout induced with piroxicam, bone mass and quality are significantly decreased.
Thymoquinone attenuates tumor growth in ApcMin mice by interference with Wnt-signaling
Lang M, et al.
Molecular Cancer, 12(1), 41-41 (2013)
T J Carty et al.
Prostaglandins, 19(1), 51-59 (1980-01-01)
The new non-steroidal antiinflammatory (NSAI)2 agent, piroxicam [4-hydroxy-2-methyl-N-(2-pyridyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide], is a highly active inhibitor of prostaglandin (PG) synthesis by methylcholanthrene transformed mouse fibroblasts (MC5-5) and rabbit synovial cells in culture. Comparison of the PG biosynthesis inhibitory activity of piroxicam with
Michaela Lang et al.
Molecular cancer, 12(1), 41-41 (2013-05-15)
Patients with familial adenomatous polyposis (FAP) are at increased risk for the development of colorectal cancer. Surgery and chemoprevention are the most effective means to prevent cancer development. Thymoquinone (TQ) is considered the main compound of the volatile Nigella sativa
Seung-Won Choi et al.
Plant biotechnology (Tokyo, Japan), 39(3), 323-327 (2022-11-10)
Agrobacterium-mediated transformation is a key innovation for plant breeding, and routinely used in basic researches and applied biology. However, the transformation efficiency is often the limiting factor of this technique. In this study, we discovered that oxicam-type nonsteroidal anti-inflammatory drugs