Merck
P2130000
ピロキシカム
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
4-ヒドロキシ-2-メチル-3-(ピリド-2-イル-カルバモイル)-2H-1,2-ベンゾチアジン1,1-ジオキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H13N3O4S
CAS番号:
分子量:
331.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
piroxicam
メーカー/製品名
EDQM
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CN1C(C(=O)Nc2ccccn2)=C(O)c3ccccc3S1(=O)=O
InChI
1S/C15H13N3O4S/c1-18-13(15(20)17-12-8-4-5-9-16-12)14(19)10-6-2-3-7-11(10)23(18,21)22/h2-9,19H,1H3,(H,16,17,20)
InChI Key
QYSPLQLAKJAUJT-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Piroxicam EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
シクロオキシゲナーゼインヒビターです。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Gastrointestinal tract
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
P2130000-100MG:
P2130000-1EA:
P2130000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Xin-Yue Song et al.
Talanta, 100, 153-161 (2012-11-13)
A novel design of carbon nanotubes reinforced hollow fiber solid/liquid phase microextraction (CNTs-HF-SLPME) was developed to determine piroxicam and diclofenac in different real water samples. Functionalized multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) were held in the pores of hollow fiber with sol-gel
Jian X Wu et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 102(3), 904-914 (2012-12-06)
Several factors with complex interactions influence the physical stability of solid dispersions, thus highlighting the need for efficient experimental design together with robust and simple multivariate model. Design of Experiments together with ANalysis Of VAriance (ANOVA) model is one of
Andres Lust et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 48(1-2), 47-54 (2012-10-23)
The aim of this study was to gain understanding about the effects of different solid-state forms of a poorly water-soluble piroxicam on drug dissolution and oral bioavailability in rats. Three different solid-state forms of piroxicam were studied: anhydrate I (AH)
Therapeutic focus. Piroxicam.
A Calin
The British journal of clinical practice, 42(4), 161-164 (1988-04-01)
Kusum Rathore et al.
Translational research : the journal of laboratory and clinical medicine, 164(2), 158-168 (2014-03-19)
Development and characterization of animal models for human cancers is important for the improvement of diagnosis and therapy. The oral squamous cell carcinoma (OSCC) of domestic animals resembles human OSCC in many aspects; thus, cell lines derived from OSCC of