安全性情報
1544541
USP
Piroxicam Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Methyl 2-(1,1,3-trioxo-1,2-benzothiazol-2-yl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9NO5S
CAS番号:
分子量:
255.25
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
APIファミリー
piroxicam
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C10H9NO5S/c1-16-9(12)6-11-10(13)7-4-2-3-5-8(7)17(11,14)15/h2-5H,6H2,1H3
InChI Key
YWLDQSMTDJWJCC-UHFFFAOYSA-N
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アプリケーション
Piroxicam Related Compound D USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Piroxicam
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1544541-50MG:
試験成績書(COA)