安全性情報
1544520
USP
Piroxicam Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
4-Hydroxy-N-(pyridin-2-yl)-2H-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H11N3O4S
CAS番号:
分子量:
317.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
APIファミリー
piroxicam
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecules)
フォーマット
neat
InChI
1S/C14H11N3O4S/c18-13-9-5-1-2-6-10(9)22(20,21)17-12(13)14(19)16-11-7-3-4-8-15-11/h1-8,17-18H,(H,15,16,19)
InChI Key
XRXYFCIBSPQECM-UHFFFAOYSA-N
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Gastrointestinal tract
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Jan Code
1544520-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)