由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
溶解性
ethanol: 50 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CS(NC1=C(OC2=CC=CC=C2)C=C([N+]([O-])=O)C=C1)(=O)=O
InChI
1S/C13H12N2O5S/c1-21(18,19)14-12-8-7-10(15(16)17)9-13(12)20-11-5-3-2-4-6-11/h2-9,14H,1H3
InChI Key
HYWYRSMBCFDLJT-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ALB(213) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
N1016-5G:
N1016-VAR:
N1016-BULK:
N1016-1G:
N1016-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック