certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 368
traceable to Ph. Eur. G0326000
APIファミリー
gliclazide
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(NC(=O)NN2CC3C(C2)CCC3)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C15H21N3O3S/c1-11-5-7-14(8-6-11)22(20,21)17-15(19)16-18-9-12-3-2-4-13(12)10-18/h5-8,12-13H,2-4,9-10H2,1H3,(H2,16,17,19)
InChI Key
BOVGTQGAOIONJV-UHFFFAOYSA-N
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
PHR1288-1G-PW:
PHR1288-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック