蒸気密度
4.21 (vs air)
品質水準
蒸気圧
10 mmHg ( 132 °C)
アッセイ
99.5-100.5% (alkalimetric)
形状
crystalline
自己発火温度
1061 °F
品質
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E210
不純物
oxidisable substances, complies
residual solvents, complies
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.03% halogen compounds (as Cl)
≤0.7% water (Karl Fischer)
強熱残分
≤0.05% (as SO4)
損失
≤0.5% loss on drying, 3 h (via H2SO4)
pH
3-5 (20 °C, 0.1%)
bp
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
溶解性
water: soluble (2.9 g/l at 25 °C)
微量陽イオン
As: ≤3 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Zn: ≤20 mg/kg
適合性
complies for appearance of solution
complies for reaction against H2SO4
官能基
carboxylic acid
phenyl
SMILES記法
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
InChI Key
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- paints
- pigments
- varnish
- wetting agents
- aroma compounds
- benzoyl chloride
- benzotrichloride
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
18102-1KG-R:
18102-2.5KG-R:
18102-VAR-R:
18102-6X1KG-R:
18102-500G-R:
18102-6X2.5KG-R:
18102-BULK-R:
18102-25KG-R:
18102-6X500G-R:
この製品を見ている人はこちらもチェック