Merck
Y0001470
安息香酸
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5COOH
CAS番号:
分子量:
122.12
Beilstein:
636131
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
認証
Ph. Eur.
蒸気密度
4.21 (vs air)
蒸気圧
10 mmHg ( 132 °C)
詳細
API family: benfluorex
APIファミリー
mefenamic acid, benfluorex, metronidazole
自己発火温度
1061 °F
メーカー/製品名
EDQM
利用可能性
not available in (Sales restrictions may apply)
bp
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
InChI Key
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Benzoic acid EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
Y0001470:
Y0001470-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
安息香酸 NIST® SRM® 39j, calorimetric standard
NIST39J
安息香酸
安息香酸 Standard for quantitative NMR, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
06185
安息香酸
Benzoic acid powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP, E 210
SAFC
1.00130
Benzoic acid
ベンゾフェノン European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000647
ベンゾフェノン
安息香酸 ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
242381
安息香酸
Wei Wang et al.
Nucleic acids research, 42(11), 7145-7159 (2014-05-13)
During human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) maturation, three different forms of nucleocapsid (NC) protein-NCp15 (p9 + p6), NCp9 (p7 + SP2) and NCp7-appear successively. A mutant virus expressing NCp15 shows greatly reduced infectivity. Mature NCp7 is a chaperone protein
Benzoic acid intermediates in the anaerobic biodegradation of phenols.
K L Londry et al.
Canadian journal of microbiology, 38(1), 1-11 (1992-01-01)
D J Elder et al.
FEMS microbiology reviews, 13(4), 441-468 (1994-04-01)
Simple homocyclic aromatic compounds are extremely abundant in the environment and are derived largely from lignin. Such compounds may enter anaerobic environments and several groups of bacteria, exhibiting diverse energy-yielding mechanisms, have evolved the capacity to overcome the thermodynamic stability
G C Tremblay et al.
Pharmacology & therapeutics, 60(1), 63-90 (1993-10-01)
Detoxification of sodium benzoate by elimination as a conjugate with glycine, a nonessential amino acid, provides a pathway for the disposal of waste nitrogen. Since 1979, sodium benzoate has been widely used in the therapeutic regimen to combat ammonia toxicity
Bradley S Moore et al.
Journal of natural products, 65(12), 1956-1962 (2002-12-28)
Although phenylpropanoids and flavonoids are common plant natural products, these major classes of biologically active secondary metabolites are largely absent from bacteria. The ubiquitous plant enzymes phenylalanine ammonia-lyase (PAL) and chalcone synthase (CHS) are key biosynthetic catalysts in phenylpropanoid and