certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1062008
蒸気圧
1 mmHg ( 125 °C)
APIファミリー
benzyl benzoate
CofA
current certificate can be downloaded
自己発火温度
896 °F
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.568 (lit.)
bp
323-324 °C (lit.)
mp
17-20 °C (lit.)
密度
1.118 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O=C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
InChI Key
SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Benzyl benzoate is an acaricidal drug effective against scabies mites belonging to the genus Dermatophagoides.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
298.4 °F - closed cup
引火点(℃)
148 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1213-5G:
PHR1213-5G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック