Merck
PHR1047
Supelco
フェノール
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
ヒドロキシベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5OH
CAS番号:
分子量:
94.11
Beilstein:
969616
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1524806
蒸気密度
3.24 (vs air)
蒸気圧
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
APIファミリー
hexylresorcinol, guaiacol, salicylic acid
CofA
current certificate can be downloaded
自己発火温度
1319 °F
expl. lim.
8.6 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
密度
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI Key
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フェノールはベンゼンの誘導体であり、主にビスフェノールA、フェノール樹脂およびカプロラクタムの製造に使用されます。その他の用途には、医薬品産業、色素、爆発物、ゴムおよび農業におけるさまざまな化合物の製造などがあります。
品質管理に適用される医薬品の二次標準物質であり、医薬品の研究室および製造業者に、社内ワーキングスタンダードの調製に便利でコスト効果の高い代替物を提供します。
アプリケーション
これらの二次標準物質は、認証標準物質として適切と評価されています。これらは、医薬品出荷試験、定性・定量分析のための医薬品方法開発、食品・飲料の品質管理試験、およびその他の校正要件など(ただし、これらに限らない)いくつかの分析用途での使用に適しています。
フェノールは、電子捕獲型検出器を連結したガスクロマトグラフィ(GC - ECD)を用いる水サンプル中に存在するフェノールの濃度の測定に標準物質として使用することができます。
アナリシスノート
このような2次標準は、USP、EP(PhEur)、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
この認証標準物質(CRM)はISO 17034およびISO/IEC 17025に準拠して製造および認証されています。このCRMの使用に関する全ての情報は分析証明書に記載されています。
脚注
この材料の分析証明書を参照するには下のスロットにLRAC1665と入力してください。これは例の証明書であり、貴社が受け取るロットであるとは限りません。
おすすめ製品
NMRに関してメルクのオンラインプラットフォームであるChemisTwin®で利用可能な本製品のデジタル参照物質を検索してください。このChemisTwin®上のデジタル等価物はサンプル同定の確認および化合物の定量化に使用することができます(デジタル外部標準と併用)。数回のクリックでこの物質のNMRスペクトルを閲覧し、オンラインで自分のサンプルと比較することができます。こちらで詳細を確認して無料トライアルを開始してください。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
ターゲットの組織
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
177.8 °F - closed cup
引火点(℃)
81 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1047-1G:
PHR1047-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Encyclopaedia of Occupational Health and Safety: Industries and Occupations, 4 (1998)
Determination of trace amounts of phenol in river waters by gas chromatography
Rennie.JP
Analyst, 107, 327-330 (1982)
Masaharu Nakamura et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 21(7), 1643-1651 (2013-03-07)
We previously reported that bis-phenol derivatives, including LG190178 (3a), possess not only vitamin D receptor (VDR) agonistic activity, but also androgen receptor (AR) antagonistic activity. Here, we describe the design, synthesis and evaluation of silicon-containing bis-phenol derivatives, with the objective
Britta T Eklund et al.
Marine pollution bulletin, 46(2), 171-181 (2003-02-15)
Toxic effects on macroalgae have been compiled. Eighty-two articles have been found in literature during 1959-2000. A total of 120 substances were investigated using 65 different macroalgae species. About one-third of the tested compounds were organic substances (33%), another third
Rita A Busuttil et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 20(10), 2761-2772 (2014-03-25)
Gene-expression profiling has revolutionized the way we think about cancer and confers the ability to observe the synchronous expression of thousands of genes. The use of putative genome-level expression profiles has allowed biologists to observe the complex interactions of genes
プロトコル
Analytical standard separation of various phenols for research and industrial applications.