Merck
901604
Sigma-Aldrich
フェノール 溶液
1 M in dichloromethane
別名:
Hydroxybenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6O
CAS番号:
分子量:
94.11
Beilstein:
6428463
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
NACRES:
NA.22
形状
liquid
濃度
1 M in dichloromethane
屈折率
n/D 1.4359
密度
1.2894
保管温度
room temp
SMILES記法
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI Key
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Valuable building block offered as a solution in dichloromethane for more convenient handling.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
901604-VAR:
901604-100ML:
901604-25ML:
901604-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)