蒸気密度
3.24 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥96.0% (calc. on dry substance, T)
88.0-92.0% (alkalimetric)
フォーム
solid
viscous liquid
自己発火温度
1319 °F
expl. lim.
8.6 %
不純物
≤0.0003% heavy metals (as Pb)
≤0.03% non-volatile matter
8-11% water (Karl Fischer)
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
密度
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
微量陽イオン
Fe: ≤1 mg/kg
適合性
corresponds for identity
SMILES記法
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI Key
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... GABRA1(2554)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 電解質溶液の相間移動触媒としてリチウム-O2 バッテリーの液相放電を促進します。
- 全糖含量の比色定量のためのフェノール硫酸試薬の調製。
包装
その他情報
カタログ番号16018-6X1Lは製造を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル16018-1Lをご注文ください。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
ターゲットの組織
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
174.2 °F - closed cup
引火点(℃)
79 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
16018-6X1L:4548173231983
16018-250ML:4548173911977
16018-1.5L:4548173231914
16018-200KG:4548173231938
16018-BULK:
16018-210KG:
16018-5L:4548173231976
16018-1L:4548173911960
16018-2.5L:
16018-30KG:4548173231952
16018-VAR:
16018-4X5L:4548173231969
16018-6X250ML:4548173231990