Merck
242322
Sigma-Aldrich
フェノール
contains hypophosphorous as stabilizer, loose crystals, ACS reagent, ≥99.0%
別名:
ヒドロキシベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5OH
CAS番号:
分子量:
94.11
Beilstein:
969616
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
eCl@ss:
39023301
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
3.24 (vs air)
蒸気圧
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0%
フォーム
loose crystals
自己発火温度
1319 °F
含みます
hypophosphorous as stabilizer
expl. lim.
8.6 %
溶液の透明度
passes test
不純物
≤0.5% water
蒸発残留物質
≤0.05%
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
転移温度
freezing point ≥40.5 °C
溶解性
water: soluble 84 g/L at 20 °C
密度
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI Key
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... GABRA1(2554)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フェノールは、有機合成、医薬品、プラスチックなどに使用される多用途の有機化合物です。
アプリケーション
フェノールは、フェノールベースの方法でmiRNAを単離するための試薬の調製に使用されています。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
ターゲットの組織
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
177.8 °F - closed cup
引火点(℃)
81 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
242322-VAR:
242322-H:
242322-25G:4548173123073
242322-1.5KG:4548173123066
242322-500G:4548173123080
242322-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Study of microRNA in diabetic nephropathy: isolation, quantification and biological function
Kantharidis P, et al
Nephrology (Carlton, Vic.), 20(3), 132-139 (2015)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 812-812 (1994)
Tyman JHP.
Synthetic and Natural Phenols., 67-67 (1996)
Tyman JHP.
Synthetic and Natural Phenols., 1-1 (1996)
Phenol-hypochlorite reaction for determination of ammonia.
Weatherburn M W.
Analytical Chemistry, 39(8), 971-974 (1967)