Merck
328111
Sigma-Aldrich
フェノール
unstabilized, purified by redistillation, ≥99%
別名:
ヒドロキシベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5OH
CAS番号:
分子量:
94.11
Beilstein:
969616
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
3.24 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
形状
crystalline (solid)
crystals
liquid (after melt)
自己発火温度
1319 °F
精製方法
redistillation
expl. lim.
8.6 %
bp
181 °C
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 84 g/L at 20 °C
密度
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI Key
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... GABRA1(2554)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フェノールは、最も単純な芳香族アルコールのビルディングブロックです。
アプリケーション
フェノールは、リチウム-O2バッテリーの電解質溶液の相間移動触媒として使用して液相放電を促進できます。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
ターゲットの組織
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
174.2 °F - closed cup
引火点(℃)
79.0 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
328111-500G:4548173135656
328111-100G:4548173135649
328111-2.5KG:
328111-BULK:
328111-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Phenol?Catalyzed Discharge in the Aprotic Lithium?Oxygen Battery.
Gao X, et al.
Angewandte Chemie (Weinheim an der Bergstrasse, Germany) (2017)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 812-812 (1994)
Tyman JHP.
Synthetic and Natural Phenols., 270-270 (1996)
Tyman JHP.
Synthetic and Natural Phenols., 67-67 (1996)
Tyman JHP.
Synthetic and Natural Phenols., 1-1 (1996)