certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0000619
traceable to USP 1300004
蒸気密度
4.27 (vs air)
蒸気圧
0.11 mmHg ( 25 °C)
APIファミリー
guaiacol
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.543 (lit.)
bp
205 °C (lit.)
mp
26-29 °C (lit.)
密度
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccccc1O
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3
InChI Key
LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
194.0 °F - closed cup
引火点(℃)
90 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1136-1.5G:
PHR1136-1.5G-PW:
PHR1136-1.5G-BULK:
PHR1136-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック