Merck
402834
Sigma-Aldrich
ベンジルアルコール
ACS reagent, ≥99.0%
別名:
ベンゼンメタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2OH
CAS番号:
分子量:
108.14
Beilstein:
878307
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
eCl@ss:
39023110
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
3.7 (vs air)
蒸気圧
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
アッセイ
≥99.0%
形状
liquid
自己発火温度
817 °F
expl. lim.
0.34-6.3 %
不純物
≤0.01% Benzaldehyde (C6H5CHO)
≤0.02% Acetophenone (C6H5COCH3)
強熱残分
≤0.005%
APHA: ≤20
屈折率
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
密度
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChI Key
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ベンジルアルコール(BnOH)は溶媒、化粧品調合の中間体として、さらに製薬および香料/芳香剤産業で幅広く用いられているモノ芳香族 1級アルコールです。このアルコールは静菌性を示します。商業的には塩化ベンジルの加水分解によって合成されます。 立体配座の研究(ab initio計算)により、アルコール基の周りはゴーシュ型 cis配座であることが分かっています。
アプリケーション
ベンジルアルコールはトルエンのベンジル化に使用することができます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
213.8 °F - DIN 51758
引火点(℃)
101 °C - DIN 51758
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
402834-BULK:
402834-VAR:
402834-4X4L:
402834-2L:
402834-6X500ML:
402834-500ML:
402834-18L:
402834-2.5L:
402834-100ML:
402834-1L:
402834-4L:
402834-20L:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Application of statistical design to benzylation of toluene with benzyl alcohol.
Alam A, et al.
Chemical Engineering & Technology, 31(3), 417-420 (2008)
The most stable conformer of benzyl alcohol.
Miller BJ, et al.
Chemical Physics Letters, 466(1), 21-26 (2008)
Tomomasa Yokomizo et al.
Nature protocols, 7(3), 421-431 (2012-02-11)
We describe a three-dimensional (3D) confocal imaging technique to characterize and enumerate rare, newly emerging hematopoietic cells located within the vasculature of whole-mount preparations of mouse embryos. However, the methodology is broadly applicable for examining the development and 3D architecture
Engineering Escherichia coli for renewable benzyl alcohol production.
Pugh S, et al.
Metabolic Engineering Communications, 2, 39-45 (2015)
Poincyane Assis-Nascimento et al.
Journal of neuroscience methods, 263, 57-67 (2016-02-09)
Traumatic brain injury (TBI) continues to be a major source of death and disability worldwide, and one of the earliest and most profound deficits comes from vascular damage and breakdown of the blood-brain barrier (BBB). Cerebral vascular endothelial cells (cvECs)