Merck
13371
Sigma-Aldrich
ベンジルジメチルデシルアンモニウムクロリド
≥97.0% (AT)
別名:
ベンジルデシルジメチルアンモニウムクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)9N(Cl)(CH3)2CH2C6H5
CAS番号:
分子量:
311.93
Beilstein:
3578562
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0% (AT)
フォーム
powder
mp
50-60 °C
SMILES記法
[Cl-].CCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C19H34N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-14-17-20(2,3)18-19-15-12-11-13-16-19;/h11-13,15-16H,4-10,14,17-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
TTZLKXKJIMOHHG-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Benzyldimethyldecylammonium chloride, also known as BAC-C10, is commonly used as a cationic surfactant.
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
13371-50G:
13371-VAR:
13371-10G:
13371-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Adsorptive removal of cationic surfactants from aqueous solutions onto high-area activated carbon cloth monitored by in situ UV spectroscopy
Duman O and Ayranci E
Journal of Hazardous Materials, 174(1-3), 359-367 (2010)
Electrocoagulation-electrooxidation for mitigating trace organic compounds in model drinking water sources
Ryan DR, et al.
Chemosphere, 273, 129377-129377 (2021)
Niels van Boxtel et al.
Journal of chromatography. A, 1476, 105-113 (2016-11-26)
The analysis of quaternary ammonium salts (QAS) using GC is often performed by "in injector" pyrolysis to create volatile degradation products for quantification purposes. Besides the risk of severe system contamination, the application of this approach on aqueous samples is