Merck
PHR3867
Supelco
ベンジルジメチルデシルアンモニウムクロリド
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
別名:
ベンジルデシルジメチルアンモニウムクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)9N(Cl)(CH3)2CH2C6H5
CAS番号:
分子量:
311.93
Beilstein:
3578562
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
APIファミリー
benzalkonium chloride
包装
pkg of 100MG
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Cl-].CCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C19H34N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-14-17-20(2,3)18-19-15-12-11-13-16-19;/h11-13,15-16H,4-10,14,17-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
TTZLKXKJIMOHHG-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Jan Code
PHR3867-100MG:
試験成績書(COA)