Merck
382310
Sigma-Aldrich
ジデシルジメチルアンモニウムブロミド
98%
別名:
DDAB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)9]2N(CH3)2Br
CAS番号:
分子量:
406.53
Beilstein:
6492993
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
mp
149-151 °C (lit.)
SMILES記法
[Br-].CCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCC
InChI
1S/C22H48N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23(3,4)22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-22H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
UMGXUWVIJIQANV-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
臭化ジデシルジメチルアンモニウム(DDAB)は、一般に界面活性剤や相間移動触媒として用いられています。また、疎水性のアンモニウムイオン液体の調製にも用いられています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
382310-BULK:
382310-VAR:
382310-1G:
382310-5G:
382310-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Copper?Metallomesogen Structures Obtained by Ionic Self?Assembly (ISA): Molecular Electromechanical Switching Driven by Cooperativity.
Camerel F, et al.
Chemistry?A European Journal , 9(16), 3764-3771 (2003)
Jie Qu et al.
Drug delivery, 23(9), 3408-3416 (2016-05-18)
Glioblastoma is a malignant brain tumor originating in the central nervous system. Successfully therapy of this disease required the efficient delivery of therapeutic agents to the tumor cells and tissues. Delivery of anticancer drugs using novel nanocarriers is promising in
Ruthenium (III)-catalysed hydrogen peroxide oxidation of alkyl aromatic compounds under phase-transfer conditions.
Barak G and Sasson Y
Journal of the Chemical Society, 10, 637-638 (1988)
Long alkyl chain quaternary ammonium-based ionic liquids and potential applications.
Pernak J, et al.
Green Chemistry, 8(9), 798-806 (2006)
Regis Marty et al.
Nucleic acids research, 37(15), 5197-5207 (2009-06-30)
Despite considerable interest and investigations on cationic lipid-DNA complexes, reports on lipid-RNA interaction are very limited. In contrast to lipid-DNA complexes where lipid binding induces partial B to A and B to C conformational changes, lipid-tRNA complexation preserves tRNA folded