安全性情報
64402
Sigma-Aldrich
Arquad® 2HT-75
別名:
二(水素化牛脂)ジメチルアンモニウムクロリド, クオタニウム-18, ジメチルジオクタデシルアンモニウムクロリド、同族体混合物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
NACRES:
NA.22
不純物
8-12% water
品質水準
pH
6-9 (5% in isopropanol/water 1:1)
詳細
Arquad®2HT-75またはジ(水素化牛脂)ジメチルアンモニウムクロライドはカチオン界面活性剤であり、さまざまな化学産業において乳化剤、発泡剤、湿潤剤として使用されています。また、非常に低い水溶性を有するアニオン種と錯体を形成させるために使用され、その結果、凝集、イオン交換および脱色特性を示し、水処理、糖精製、および有機粘土の合成を含むさまざまな用途に有用です。
アプリケーション
Arquad®2HT-75は、ポリマーとフィラーの間の表面張力を低下させるために、ナノコンポジットの調製における分散剤として使用できます。また、一般的に使用されている他の界面活性剤に比べて土壌微生物に対する毒性が低いことから、生体反応性有機粘土の開発にも用いられています。
法的情報
Arquad is a registered trademark of Akzo Nobel Chemicals B.V.
ピクトグラム
FlameCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
77.0 °F - closed cup
引火点(℃)
25 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
64402-1KG-F:4548173285795
64402-250G-F:4548173285788
64402-BULK-F:
64402-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Structural characterisation of Arquad 2HT-75 organobentonites: surface charge characteristics and environmental application
Sarkar B, et al.
Journal of Hazardous Materials, 195, 155-161 (2011)
Transfer batch blending, an innovative solvent/solid assisted method for melt compounding to achieve good dispersion quality for polymer-clay-nanocomposites
Hausner J, et al.
Composites Science and Technology, 114, 34-41 (2015)