Merck
335630
Sigma-Aldrich
アルシアンブルー, ピリジンバリアント
Dye content ≥85 %
別名:
アルシアンブルー-テトラキス(メチルピリジニウム)クロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C56H40Cl4CuN12
CAS番号:
分子量:
1086.36
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
形状
powder or crystals
品質水準
組成
Dye content, ≥85%
テクニック
microbe id | staining: suitable
溶解性
water: 1 mg/mL
λmax
616 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].C(c1ccc2c3nc(nc4n5[Cu]n6c(nc7nc(nc5c8cc(C[n+]9ccccc9)ccc48)c%10ccc(C[n+]%11ccccc%11)cc7%10)c%12ccc(C[n+]%13ccccc%13)cc%12c6n3)c2c1)[n+]%14ccccc%14
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
335630-25G:
335630-BULK:
335630-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)