製品名
アルシアンブルー 8GX, certified by the Biological Stain Commission
グレード
certified by the Biological Stain Commission
品質水準
フォーム
powder
組成
Dye content, ≥50%
テクニック
microbe id | staining: suitable
色
dark blue
溶解性
water: 1 mg/mL, blue
εmax
195-400 at 617-630 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].CN(C)C(\SCc1ccc2c3nc(nc4n5[Cu]n6c(nc7nc(nc5c8cc(CS\C(N(C)C)=[N+](\C)C)ccc48)c9ccc(CS\C(N(C)C)=[N+](\C)C)cc79)c%10ccc(CS\C(N(C)C)=[N+](\C)C)cc%10c6n3)c2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C56H68N16S4.4ClH.Cu/c1-65(2)53(66(3)4)73-29-33-17-21-37-41(25-33)49-57-45(37)62-50-43-27-35(31-75-55(69(9)10)70(11)12)19-23-39(43)47(59-50)64-52-44-28-36(32-76-56(71(13)14)72(15)16)20-24-40(44)48(60-52)63-51-42-26-34(18-22-38(42)46(58-51)61-49)30-74-54(67(5)6)68(7)8;;;;;/h17-28H,29-32H2,1-16H3;4*1H;/q+2;;;;;+2/p-4
InChI Key
CKLBXIYTBHXJEH-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
適合性
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A3157-10G:4548173946900
A3157-BULK:
A3157-VAR:
A3157-25G:4548173946917
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
タンパク質分析の極めて多様なニーズに応えるため、私たちは幅広い種類のタンパク質可視化(染色)試薬をご用意しています。EZBlue™とProteoSilver™は、プロテオミクス専用にデザインされていますが、従来のPAGEフォーマットでも優れた性能を発揮します。
Sigma offers EZBlue™ and ProteoSilver™ reagents for protein visualization, suitable for proteomics and traditional PAGE formats.