グレード
for microscopy
品質水準
形状
liquid
濃度
1% in solution (in 3% acetic acid)
テクニック
microbe id | staining: suitable
密度
0.996-1.016 g/cm3
&ε; (減衰係数)
2.4 at 619 nm in H2O
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
2-8°C
room temp
InChI
1S/C56H68N16S4.4ClH.Cu/c1-65(2)53(66(3)4)73-29-33-17-21-37-41(25-33)49-57-45(37)62-50-43-27-35(31-75-55(69(9)10)70(11)12)19-23-39(43)47(59-50)64-52-44-28-36(32-76-56(71(13)14)72(15)16)20-24-40(44)48(60-52)63-51-42-26-34(18-22-38(42)46(58-51)61-49)30-74-54(67(5)6)68(7)8;;;;;/h17-28H,29-32H2,1-16H3;4*1H;/q+2;;;;;+2/p-4
InChI Key
CKLBXIYTBHXJEH-UHFFFAOYSA-J
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
66011-500ML-F:4548173923017
66011-VAR:
66011-VAR-F:
66011-BULK:
66011-BULK-F:
66011-100ML-F:4548173923000